Learn More
Tideglusib, TRC
Código de producto. 30453328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453328 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30453328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT43870050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tideglusib
CAS 865854-05-3
Fórmula molecular C19H14N2O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, 2-(1-Naphthalenyl)-4-(phenylmethyl)-1,2,4-Thiadiazolidine-3,5-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
SMILES O=C(CNc1cc(F)c(F)cc1)Nc2c(C)ccc(CN3CCNCC3)c2
Nombre IUPAC 4-bencil-2-naftalen-1-il-1,2,4-tiadiazolidina-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 334.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0776