Learn More
Tideglusib, MedChemExpress
Código de producto. 16446576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16446576 100 mg 100 miligramos
16426228 10 mg 10 miligramos
16412357 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14872
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
MedChemExpress Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tideglusib
Forma física Solid
CAS 865854-05-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo NP031112
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (99.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N(SC1=O)C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)N1CC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 334.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.39
Porcentaje de pureza 99.52%