Learn More
Ticlopidina, TRC
Código de producto. 30007439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007439 25 mg 25 miligramos
30009309 50 mg 50 miligramos
30003354 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88991525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55142-85-3
Fórmula molecular C14H14ClNS
Peso molecular (g/mol) 263.79
Sinónimo 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, PCR 5332, Ticlid, Ticlop, Ticlopidine, Tiklyd
Nombre IUPAC 5-[(2-clorofenil)metil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina
SMILES Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ticlopidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0535