Learn More
N-óxido de ticlopidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ticlopidine N-Oxide |
| CAS | 79923-55-0 |
| Fórmula molecular | C14 H14 Cl N O S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Thieno[3,2-c]pyridine','5-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydro-','5-oxide, Ticlopidine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClNOS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16(17)7-5-14-12(10-16)6-8-18-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2 |
| SMILES | [O-][N+]1(Cc2ccccc2Cl)CCc3sccc3C1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(2-clorofenil)metil]-5-óxido-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-io |
| Peso molecular (g/mol) | 279.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0485 |