Learn More
N-óxido de ticlopidina, Mikromol™
Código de producto. 30049526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049526 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0150.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de ticlopidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ticlopidine N-Oxide
CAS 79923-55-0
Nombres de analitos o componentes Ticlopidine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 Cl N O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydro-, 5-oxide, Ticlopidine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClNOS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16(17)7-5-14-12(10-16)6-8-18-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
SMILES [O-][N+]1(Cc2ccccc2Cl)CCc3sccc3C1
Nombre IUPAC 5-[(2-clorofenil)metil]-5-óxido-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-io
Peso molecular (g/mol) 279.79
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0485 g/mol