Learn More
Clorhidrato de ticlopidina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ticlopidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ticlopidine hydrochloride |
| CAS | 53885-35-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ticlopidine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 Cl N S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride (1:1), 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, 4C32, 53-32C, Anagregal, Caudaline, Nichistate, Panaldine, Panapidin, Ticlodone, Ticlodox, Ticlopidine hydrochloride, Ticlosin, Tiklid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2 |
| Nombre IUPAC | 5-[(2-clorofenil)metil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina;clorhidrato |
| Mostrar más |