Learn More
Ticlopidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16422069
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422069 1 g 1 g
16410798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422069 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0153A
MedChemExpress Ticlopidine hydrochloride is an adenosine diphosphate (ADP) receptor inhibitor against platelet aggregation with IC50 of ∼2 μM.
Ticlopidine hydrochloride is an adenosine diphosphate (ADP) receptor inhibitor against platelet aggregation with IC50 of ∼2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ticlopidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 53885-35-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15Cl2NS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (166.53 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (166.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=CC=C1CN2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 300.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.25
Porcentaje de pureza 99.42%