Learn More
Clorhidrato de ticlopidina, LoGiCal
Código de producto. 30462840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462840 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462840 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0150.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ticlopidine hydrochloride
CAS 53885-35-1
Nombres de analitos o componentes Ticlopidine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 Cl N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ticlopidine Hydrochloride, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride (1:1), 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, 4C32, 53-32C, Anagregal, Caudaline, Nichistate, Panaldine, Panapidin, Ticlodone, Ticlodox, Ticlopidine hydrochloride, Ticlosin, Tiklid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
Nombre IUPAC 5-[(2-clorofenil)metil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 300.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0302 g/mol