Learn More
Ticlopidina EP Impureza J (como diclorhidrato), Mikromol™
Código de producto. 30458021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458021 4 x 25 mg 100 miligramos
30049310 25 mg 25 miligramos
30051805 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458021 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0150.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ticlopidina EP Impureza J (como diclorhidrato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride
CAS 2056-18-0
Nombres de analitos o componentes N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 Cl2 N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP) as Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP), Ticlopidine Imp. J (EP), Ticlopidine Hydrochloride Impurity J as Dihydrochloride, Ticlopidine Impurity J as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18Cl2N2.2ClH/c17-15-7-3-1-5-13(15)11-19-9-10-20-12-14-6-2-4-8-16(14)18;;/h1-8,19-20H,9-12H2;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.Clc1ccccc1CNCCNCc2ccccc2Cl
Nombre IUPAC N,N'-bis[(2-clorofenil)metil]etano-1,2-diamina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 382.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.0381 g/mol