Learn More
Ticlopidina EP Impureza J (como diclorhidrato), Mikromol™
Descripción
Ticlopidina EP Impureza J (como diclorhidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 2056-18-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 Cl2 N2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP) as Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP), Ticlopidine Imp. J (EP), Ticlopidine Hydrochloride Impurity J as Dihydrochloride, Ticlopidine Impurity J as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18Cl2N2.2ClH/c17-15-7-3-1-5-13(15)11-19-9-10-20-12-14-6-2-4-8-16(14)18;;/h1-8,19-20H,9-12H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Clc1ccccc1CNCCNCc2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis[(2-clorofenil)metil]etano-1,2-diamina;diclorhidrato |
| Mostrar más |