Learn More
Ticlopidina EP Impureza H (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Ticlopidina EP Impureza H (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 53885-39-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 Cl N S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ticlopidine Imp. H (EP), 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity H as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-3-1-11(2-4-13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(CN2CCc3sccc3C2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(4-clorofenil)metil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina;clorhidrato |
| Mostrar más |