Learn More
Ticlopidina EP Impureza G (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Ticlopidina EP Impureza G (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 54943-16-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(3-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 Cl N S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. G (EP), Ticlopidine Imp. G (EP), 5-(3-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity G as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-3-1-2-11(8-13)9-16-6-4-14-12(10-16)5-7-17-14;/h1-3,5,7-8H,4,6,9-10H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1cccc(CN2CCc3sccc3C2)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3-clorofenil)metil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina;clorhidrato |
| Mostrar más |