Learn More
Ticlopidina EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Ticlopidina EP Impureza C (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chlorophenyl)methanamine Hydrochloride |
| CAS | 22680-44-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Chlorophenyl)methanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. C (EP), Ticlopidine Imp. C (EP), (2-Chlorophenyl)methanamine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | (2-clorofenil)metanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |