Learn More
Melford Sal disódica de ticarcilina
Descripción
La sal disódica de ticarcilina es un antibiótico que pertenece a la clase de medicamentos conocidos como penicilina.
La sal disódica de ticarcilina se utiliza comúnmente en el campo de las ciencias de la vida para aplicaciones de investigación.
En el mercado de las ciencias biológicas, la sal disódica de ticarcilina se utiliza principalmente como agente selectivo en experimentos de microbiología y biología molecular.
A menudo se incorpora a los medios de cultivo para inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, lo que permite el crecimiento selectivo de los organismos deseados o la detección de cepas bacterianas específicas.
Los investigadores y científicos que trabajan en campos como la microbiología, la inmunología y la biología molecular pueden emplear la sal disódica de ticarcilina para estudiar los mecanismos de resistencia bacteriana, evaluar la eficacia de los compuestos antimicrobianos o aislar e identificar especies bacterianas específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ticarcillin Disodium Salt |
| CAS | 4697-14-7 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C15H14N2Na2O6S2 |