Learn More
Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1)
Description
Combination provides greater efficacy against beta--lactam resistant strains
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1) |
| CAS | 86482-18-0 |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 10 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula molecular | C23H25N3O11S2 |
| Número MDL | MFCD26967928 |
| Sinónimo | ticarcillin-clavulanic acid, clavulanic acid mixture with ticarcillin, clavulanic acid-ticarcillin mixt., ticarcillin-clavulanic acid mixt., ticarcillin disodium and clavulanate potassium, timentin in plastic container, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r,3z,5r-, mixt. with 2s,5r,6r-6-2r-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r-2-alpha,3z,5-alpha-, mixt. with 2s-2-alpha,5-alpha,6-beta s*-6-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, clavulanic acid-ticarcillin mixt |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water |
| Clave InChI | XWMVMWTVLSLJGY-FAJPTIRJSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ticarcillin disodium with clavulanate potassium (15:1)
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ticarcillin disodiumsalt, clavulanate potassium