Learn More
Derivado de amina de ticagrelor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ticagrelor Amine Derivative |
| CAS | 1902184-02-4 |
| Fórmula molecular | C23H29F2N7O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1S,2S,3S,5R)-3-(2-Aminoethoxy)-5-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)cyclopentane-1,2-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29F2N7O3S/c1-2-7-36-23-28-21(27-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(29-23)32(31-30-18)16-10-17(35-6-5-26)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,33-34H,2,5-7,9-10,26H2,1H3,(H,27,28,29)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCN)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1 |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3S,5R)-3-(2-aminoetoxi)-5-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropil]amino]-5-propilsulfaniltriazolo[4,5-d]pirimidin-3-il]ciclopentano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 521.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.2021 |