Learn More
Acetato de Ticagrelor, TRC
Código de producto. 30367476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367476 10 mg 10 miligramos
30357975 2.5 mg 2.50 miligramo
30365500 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23226510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1616703-93-5
Fórmula molecular C25H30F2N6O5S
Peso molecular (g/mol) 564.6
Sinónimo 2-(((1S,2S,3S,4R)-4-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-2,3-dihydroxycyclopentyl)oxy)ethyl acetate
SMILES CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCOC(=O)C)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ticagrelor Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30F2N6O5S/c1-3-8-39-25-29-23(28-17-10-14(17)13-4-5-15(26)16(27)9-13)20-24(30-25)33(32-31-20)18-11-19(22(36)21(18)35)38-7-6-37-12(2)34/h4-5,9,14,17-19,21-22,35-36H,3,6-8,10-11H2,1-2H3,(H,28,29,30)/t14-,17+,18+,19-,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.1966