missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIC10, MedChemExpress

Código de producto. 16496836
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16496836 100 mg 100 miligramos
16482767 50 mg 50 miligramos
16476688 10 mg 10 miligramos
16461186 200 mg 200 miligramos
16449247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16496836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15615A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TIC10 (ONC-201) is a potent, orally active, and stable tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) inducer which acts by inhibiting Akt and ERK, consequently activating Foxo3a and significantly inducing cell surface TRAIL. TIC10 can cross the blood-brain barrier.

TIC10 (ONC-201) is a potent, orally active, and stable tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) inducer which acts by inhibiting Akt and ERK, consequently activating Foxo3a and significantly inducing cell surface TRAIL. TIC10 can cross the blood-brain barrier.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TIC10
Forma física Solid
CAS 1616632-77-9
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo ONC-201
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (80.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2=CC=CC=C2C)C3=NCCN3C4=C1CN(CC5=CC=CC=C5)CC4
Peso molecular (g/mol) 386.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.49
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.