Learn More
TIC10 isomer, MedChemExpress
Código de producto. 16486836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486836 100 mg 100 miligramos
16472767 50 mg 50 miligramos
16466688 10 mg 10 miligramos
16439247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15615
MedChemExpress TIC10 isomer is the isomer of TIC10. TIC10 isomer does not possess the reported biological activity of inducing TRIAL expression.
TIC10 isomer is the isomer of TIC10. TIC10 isomer does not possess the reported biological activity of inducing TRIAL expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TIC10 isomer
CAS 41276-02-2
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N4O
Sinónimo ONC201 isomer
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1)=C(N2CC3=C(C)C=CC=C3)CCN1CC4=CC=CC=C4)N5C2=NCC5
Peso molecular (g/mol) 386.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.49
Porcentaje de pureza 99.47%