Learn More
Tibolona, Mikromol™
Descripción
Tibolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tibolone |
| CAS | 5630-53-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Tibolone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tibolone, Livial, Liviella, Org OD 14, 19-Nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7alpha-methyl-, (7alpha,17alpha)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 7alpha-Methyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one, 7alpha-Methyl-Delta5,10-norethindrone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC2=C(CCC(=O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13 |
| Nombre IUPAC | (7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-7,13-dimetil-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |