Learn More
Tibolona, LoGiCal
Código de producto. 30459968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459968 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459968 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1076.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tibolone
CAS 5630-53-5
Nombres de analitos o componentes Tibolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tibolone, Livial, Liviella, Org OD 14, 19-Nor-17alpha-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7alpha-methyl-, (7alpha,17alpha)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 7alpha-Methyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one, 7alpha-Methyl-Delta5,10-norethindrone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@@H]1CC2=C(CCC(=O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
Nombre IUPAC (7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-7,13-dimetil-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 312.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089 g/mol