Learn More
Yoduro de tibezonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tibezonium Iodide |
| CAS | 54663-47-7 |
| Fórmula molecular | C28 H32 N3 S2 . I |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tibezonium Iodide, Ethanaminium','N,N-diethyl-N-methyl-2-[[4-[4-(phenylthio)phenyl]-3H-1,5-benzodiazepin-2-yl]thio]-','iodide (1:1), Ethanaminium','N,N-diethyl-N-methyl-2-[[4-[4-(phenylthio)phenyl]-3H-1,5-benzodiazepin-2-yl]thio]-','iodide (9CI), 3H-1,5-Benzodiazepine','ethanami |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H32N3S2.HI/c1-4-31(3,5-2)19-20-32-28-21-27(29-25-13-9-10-14-26(25)30-28)22-15-17-24(18-16-22)33-23-11-7-6-8-12-23;/h6-18H,4-5,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CC[N+](C)(CC)CCSC1=Nc2ccccc2N=C(C1)c3ccc(Sc4ccccc4)cc3 |
| Nombre IUPAC | dietil-metil-[2-[[2-(4-fenilsulfanilfenil)-3H-1,5-benzodiazepin-4-il]sulfanil]etil]azanio; yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 601.608 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 601.108 |