Learn More
Tibenelast sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16486237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486237 5 mg 5 miligramos
16433518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101705
MedChemExpress Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tibenelast sodium
CAS 105102-18-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13NaO4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo LY 186655
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (173.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC(OCC)=C(OCC)C=C2S1)[O-].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 288.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.29
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation