Learn More
Tiazofurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiazofurin |
| CAS | 60084-10-8 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O5 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Thiazolecarboxamide','2-β-D-ribofuranosyl-, 2-β-D-Ribofuranosyl-4-thiazolecarboxamide, 2-β-D-Ribofuranosylthiazole-4-carboxamide, CI 909, NSC 286-193, NSC 286193, Riboxamide, TCAR, Tiazofurin, Tiazofurine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O5S/c10-8(15)3-2-17-9(11-3)7-6(14)5(13)4(1-12)16-7/h2,4-7,12-14H,1H2,(H2,10,15)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)c1csc(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 260.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0467 |