Learn More
Ácido tiaprofénico, TRC
Código de producto. 30449327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449327 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30449327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT43700025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Fórmula molecular C14 H12 O3 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2-(5-benzoiltiofen-2-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 260.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0507