Learn More
Ácido tiaprofénico, Mikromol™
Código de producto. 30049886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049886 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3322.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido tiaprofénico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Nombres de analitos o componentes Tiaprofenic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H12 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2-(5-benzoiltiofen-2-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 260.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,0507 g/mol