Learn More
Éster metílico del ácido tiaprofénico, Mikromol™
Código de producto. 30051710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051710 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051710 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3322.01
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico del ácido tiaprofénico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tiaprofenic Acid Methyl Ester
CAS 32990-41-3
Nombres de analitos o componentes Tiaprofenic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tiaprofenic Acid Methyl Ester, 5-Benzoyl-alpha-methyl-2-thiopheneacetic acid methyl ester, Methyl tiaprofenate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3S/c1-10(15(17)18-2)12-8-9-13(19-12)14(16)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(5-benzoiltiofen-2-il)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 274.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0664 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.