Learn More
Ácido tiaprofénico, LoGiCal
Código de producto. 30462280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462280 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462280 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3322.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Nombres de analitos o componentes Tiaprofenic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H12 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2-(5-benzoiltiofen-2-il)propanoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 260.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,0507 g/mol