Learn More
Éster etílico del ácido tiaprofénico, Mikromol™
Código de producto. 30049089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049089 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049089 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3322.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico del ácido tiaprofénico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
CAS 127266-13-1
Nombres de analitos o componentes Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tiaprofenic Acid Ethyl Ester, 5-Benzoyl-alpha-methyl-2-thiopheneacetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3S/c1-3-19-16(18)11(2)13-9-10-14(20-13)15(17)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(5-benzoiltiofen-2-il)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 288.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.082 g/mol