Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido tiaprofénico
Código de producto. 17291292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17291292 250 mg 250 miligramos
17281292 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291292 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467172500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33005-95-7 | C14H12O3S, C14H12O3S | 260.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33005-95-7
Fórmula molecular C14H12O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido tiaprofénico
Cantidad 250 mg
Punto de fusión De 95,0 °C a 100,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.31