Learn More
Clorhidrato de Tiaprida, TRC
Código de producto. 30135354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135354 25 g 25 g
30132973 100 g 100 g
17924135 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT43705025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51012-33-0
Fórmula molecular C15 H24 N2 O4 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 364.89
Sinónimo N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzamide monohydrochloride, Gramalil, Italprid, Luxoben, Sereprile, Tiapridal, Tiapride hydrochloride, Tiapridex
Nombre IUPAC N-[2-(dietilamino)etilo]-2-metoxi-5-metilsulfonilbenzamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiapride hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1224
Porcentaje de pureza >95%