Learn More
Clorhidrato de tiaprida, Mikromol
Código de producto. 30458747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30458747 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30458747 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1331.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tiaprida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiapride hydrochloride
CAS 51012-33-0
Nombres de analitos o componentes Tiapride hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N2 O4 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzamide monohydrochloride, Gramalil, Italprid, Luxoben, Sereprile, Tiapridal, Tiapride hydrochloride, Tiapridex
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxi-5-metilsulfonilbenzamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 364.89
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1224 g/mol