Learn More
Tiapride hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16418676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418676
Marca: Medchem Express HYB1196
MedChemExpress Tiapride hydrochloride is a selective and orally active D2 and D3 dopamine receptors antagonist with IC50 values of 110-320 nM and 180 nM, respectively. Tiapride hydrochloride shows anti-dyskinetic activity and anxiolytic activity. Tiapride hydrochloride is a neuroleptic agent.
Tiapride hydrochloride is a selective and orally active D2 and D3 dopamine receptors antagonist with IC50 values of 110-320 nM and 180 nM, respectively. Tiapride hydrochloride shows anti-dyskinetic activity and anxiolytic activity. Tiapride hydrochloride is a neuroleptic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiapride hydrochloride
CAS 51012-33-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H25ClN2O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (548.11 mM) ∣DMSO : 31.25 mg/mL (85.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C1OC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 364.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.89
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation