Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiaprida hidrocloruro |
| Cantidad | 5 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: ligeramente soluble. Otras solubilidades: soluble en ácido acético, ligeramente soluble en metanol |
| Punto de fusión | De 196,0 °C a 199,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364,89 |
| Clave InChI | OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(C)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | hydrogen N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-methanesulfonyl-2-methoxybenzamide chloride |
| Peso molecular (g/mol) | 364.89 |