Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiaprida hidrocloruro
Código de producto. 17241186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17241186 1 g 1 g
17251186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241186 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467200010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51012-33-0
Fórmula molecular C15H24N2O4S·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiaprida hidrocloruro
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: ligeramente soluble. Otras solubilidades: soluble en ácido acético, ligeramente soluble en metanol
Punto de fusión De 196,0 °C a 199,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 364,89
Clave InChI OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(C)(=O)=O
Nombre IUPAC hydrogen N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-methanesulfonyl-2-methoxybenzamide chloride
Peso molecular (g/mol) 364.89