Learn More
Tiaprida EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Tiaprida EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 50390-76-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid, 5-Methylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid, 6-Methoxy-3-methylsulfonylbenzoic acid, 5-mesyl-o-anisic acid, Tiapride Hydrochloride Impurity B (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. B (EP), Tiapride Imp. B (EP), Tiapride Hydrochloride Impurity B, Tiapride Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O5S/c1-14-8-4-3-6(15(2,12)13)5-7(8)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metoxi-5-metilsulfonilbenzoico |
| Mostrar más |