Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tianeptina, sal sódica |
| Cantidad | 250 mg |
| Punto de fusión | de 180,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458,93 |
| Clave InChI | KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYNA-L |
| SMILES | [Na+].CN1C2=CC=CC=C2C(NCCCCCCC(O)=O)C2=CC=C(Cl)C=C2S1([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | sodium 2-[(6-carboxyhexyl)amino]-6-chloro-10-methyl-9λ⁴-thia-10-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene-9,9-bis(olate) |
| Peso molecular (g/mol) | 459.94 |