Learn More
Éster metílico de tianeptina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tianeptine Methyl Ester |
| CAS | 887588-50-3 |
| Fórmula molecular | C22 H27 Cl N2 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-heptanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27ClN2O4S/c1-25-19-10-7-6-9-17(19)22(24-14-8-4-3-5-11-21(26)29-2)18-13-12-16(23)15-20(18)30(25,27)28/h6-7,9-10,12-13,15,22,24H,3-5,8,11,14H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCNC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13 |
| Nombre IUPAC | metilo 7-[(3-cloro-6-metil-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzotiazepina-11-il)amino]heptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 450.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.138 |