Learn More
Sal sódica del metabolito de tianeptina MC5-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tianeptine Metabolite MC5-d4 Sodium Salt |
| CAS | 1330171-36-2 |
| Fórmula molecular | C19H16D4ClN2NaO4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]pentanoic Acid S,S-Dioxide-d4 Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21ClN2O4S.Na/c1-22-16-7-3-2-6-14(16)19(21-11-5-4-8-18(23)24)15-10-9-13(20)12-17(15)27(22,25)26;/h2-3,6-7,9-10,12,19,21H,4-5,8,11H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/i4D2,5D2; |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(NCC([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O[Na])=O)C(C=CC=C2)=C2N(C)S3(=O)=O)C3=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 434.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.0981 |