Learn More
Tianeptina Éster Etilo, TRC
Código de producto. 30451222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451222 10 mg 10 miligramos
30453999 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT43683010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66981-77-9
Fórmula molecular C23H29ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 465.01
Sinónimo 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-heptanoic Acid Ethyl Ester, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-heptanoic Acid Ethyl Ester S,S-Dioxide, Dibenzo[c,f][1,2]thiazepine, Heptanoic Acid Derivative, Tianeptine Impurity B
Nombre IUPAC Etil-7-[(3-cloro-6-metil-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzotiazepina-11-il)amino]heptanoato
SMILES CCOC(=O)CCCCCCNC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tianeptine Ethyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClN2O4S/c1-3-30-22(27)12-6-4-5-9-15-25-23-18-10-7-8-11-20(18)26(2)31(28,29)21-16-17(24)13-14-19(21)23/h7-8,10-11,13-14,16,23,25H,3-6,9,12,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.1537