Learn More
Tianeptina-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tianeptine-d12 |
| CAS | 1189870-26-5 |
| Fórmula molecular | C21H13D12ClN2O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Tianeptine D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O4S/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26)/i2D2,3D2,4D2,7D2,10D2,13D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-[(3-cloro-6-metil-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzotiazepin-11-il)amino]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecadeuterioheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 449.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.1977 |