Learn More
Tiamulin fumarate, MedChemExpress
Descripción
Tiamulin fumarate (Thiamutilin fumarate) is a diterpenic compound that widely used in swine for the control of infectious diseases, including swine dysentery and enzootic pneumonia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiamulin fumarate |
| CAS | 55297-96-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H51NO8S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Thiamutilin fumarate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (163.99 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (163.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[C@H]1[C@]([C@H](C)CC2)(C)[C@@](C(CC3)=O)([H])[C@]32[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)CSCCN(CC)CC.O=C(O)/C=C/C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 609.81 |
| Mostrar más |