Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fumarato de tiamulina
Código de producto. 16670832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16670832 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16670832 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462820010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiamulin fumarate
CAS 55297-96-6
Punto de fusión 147.0°C to 148.0°C
Punto de ebullición 563.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Fórmula molecular C32H51NO8S
Cantidad 1 g
Clave InChI YXQXDXAHCSEVSD-LKNSULBJSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)C23CCC(=O)[C@@H]2C1(C)[C@H](C)CC3
Nombre IUPAC ácido (2E)-but-2-enedioico; (2R,3S,4S,6R,8S,14R)-4-etenil-3-hidroxi-2,4,7,14-tetrametil-9-oxotriciclo[5.4.3.0¹,⁸]tetradecan-6-il 2-{[2-(dietilamino)etil]sulfanil}acetato
Peso molecular (g/mol) 609.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tiamulin fumarate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tiamulin fumarate