Learn More
Tiagabine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiagabine |
| CAS | 115103-54-3 |
| Fórmula molecular | C20H25NO2S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-buten-1-yl]-, (3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-, (3R)- (9CI), 3-Piperidinecarboxylic acid, 1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-, (R)-, (3R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-buten-1-yl]-3-piperidinecarboxylic acid, (R)-Tiagabine, Gabatril, NO 050328, NO 328, TGB, Tiagabine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2S2/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23)/t16-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C(SC=C1)C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)C3=C(C=CS3)C |
| Nombre IUPAC | (R)-1-(4,4-bis(3-metiltiofeno-2-il)but-3-en-1-il)piperidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 375.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.13 |