Learn More
Clorhidrato de tiagabina-metil-d6, TRC
Código de producto. 30449782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30449782 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30449782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT43640310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiagabine-D6 HCl
CAS 1217808-68-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 2H6 H19 N O2 S2 . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo Tiagabine-D6 hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC ácido (3R)-1-[4,4-bis[3-(trideuteriometil)tiofen-2-il]but-3-enil]piperidina-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 418.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.147
Porcentaje de pureza >95