Learn More
Clorhidrato de tiagabina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de tiagabina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiagabine Hydrochloride |
| CAS | 145821-59-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Tiagabine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O2 S2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tiagabine Hydrochloride, (3R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, (R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, ABT 569, Abbott 70569 hydrochloride, Abbott 70569.1, Gabitril, NNC 05-0328, NO 05-0328, Tiabex, Tiagabine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.Cc1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C |
| Nombre IUPAC | ácido (3R)-1-[4,4-bis(3-metiltiofen-2-il)but-3-enil]piperidina-3-carboxílico; clorhidrato |
| Mostrar más |