Learn More
Tiagabine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Tiagabine hydrochloride is a potent and selective GABA reuptake inhibitor, used as an anticonvulsant agent, with IC50s of 67, 446 and 182 nM for [3H]GABA uptake in Synaptosomes, Neurons and Glia, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiagabine hydrochloride |
| CAS | 145821-59-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H26ClNO2S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NO050328 hydrochloride NO328 hydrochloride TGB hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (242.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (128.64 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1CN(CC/C=C(C2=C(C)C=CS2)/C3=C(C)C=CS3)CCC1)O.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 412.01 |
| Mostrar más |