Learn More
Clorhidrato de tiagabina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463910 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463910 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1029.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiagabine Hydrochloride
CAS 145821-59-6
Nombres de analitos o componentes Tiagabine Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H25 N O2 S2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tiagabine Hydrochloride, (3R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, (R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, ABT 569, Abbott 70569 hydrochloride, Abbott 70569.1, Gabitril, NNC 05-0328, NO 05-0328, Tiabex, Tiagabine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.Cc1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C
Nombre IUPAC ácido (3R)-1-[4,4-bis(3-metiltiofen-2-il)but-3-enil]piperidina-3-carboxílico; clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 412.01
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.1093 g/mol