Learn More
Tiafenacil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328725 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328725 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17575500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiafenacil
CAS 1220411-29-9
Nombres de analitos o componentes Tiafenacil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H18 Cl F4 N3 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo β-Alanine, N-[2-[[2-chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorophenyl]thio]-1-oxopropyl]-, methyl ester, Tiafenacil
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClF4N3O5S/c1-9(17(30)25-5-4-16(29)32-3)33-13-7-12(11(21)6-10(13)20)27-15(28)8-14(19(22,23)24)26(2)18(27)31/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,25,30)
SMILES COC(=O)CCNC(=O)C(C)Sc1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl
Nombre IUPAC 3-[2-[2-cloro-4-fluoro-5-[3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)pirimidin-1-il]fenil]sulfanilpropanoilamino]propanoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 511.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.0592 g/mol