Learn More
THZ531, MedChemExpress
Código de producto. 16422886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422886 25 mg 25 miligramos
16403878 10 mg 10 miligramos
16456597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16422886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103618
MedChemExpress THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.
THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THZ531
CAS 1702809-17-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32ClN7O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (25.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C(C1=CNC2=CC=CC=C12)=N3)=CN=C3N[C@@H]4CCCN(C(C5=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C5)=O)C4
Peso molecular (g/mol) 558.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.07
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease